Learn More
Diméthylacétal de n-hexanal, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 10722294
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Identifiants chimiques
CAS 1599-47-9
Formule moléculaire C8H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 146.23
Numéro MDL MFCD00036508
Clé InChI ZQUJUCJLDXTKKW-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 74137
Nom IUPAC 1,1-diméthoxyhexane
SMILES CCCCCC(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Hexanal dimethylacetal
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.8470g/mL
Point d’ébullition 145°C
Point d’éclair 40°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)4CH(OCH3)2
Indice de réfraction 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589nm)
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.847
Synonyme hexanal dimethyl acetal, hexane, 1,1-dimethoxy, aldehyde c-6 dimethyl acetal, acmc-20akrj, 1,1-dimethoxy-hexane, hexane,1,1-dimethoxy, hexaldehyde dimethyl acetal, 1,1-dimethoxyhexane
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble
Poids de la formule 146.23
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Hexanal dimethylacetal
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.