Learn More
N-hexadécane, pure à 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | n-Hexadecane |
% min. CAS | 98.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 18.0°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.7730g/mL |
Point d’ébullition | 287.0°C |
Point d’éclair | 135°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (GC) |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- n-Hexadecane
- Dangers
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
N-hexadécane, pure à 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu