Learn More
N-Heptane, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
64.62€ - 640.19€
Identifiants chimiques
CAS 142-82-5
Formule moléculaire C7H16
Poids moléculaire (g/mol) 100.21
Numéro MDL MFCD00009544
Clé InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
CID PubChem 8900
ChEBI CHEBI:43098
Nom IUPAC heptane
SMILES CCCCCCC
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10713544
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
383790010
1 L
64.62€
1L
10444263
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
383790025
2.5 L
128.64€
2.50L
10388402
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
383790050
5 L
228.14€
5L
10227273
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
383790250
25 L
640.19€
25L
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
142-82-5
100.21
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
8900
heptane
C7H16
MFCD00009544
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
CHEBI:43098
CCCCCCC
Spécification
n-Heptane
142-82-5
0.003 meq/g max.
98.0°C
Authentic
Liquide
99+%
0.683
CH3(CH2)5CH3
0.4 mPa.s (20°C)
15, 4694
Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
CCCCCCC
100.21
CHEBI:43098
≥99%
-91.0°C
Incolore à jaune
0.6830g/mL
−4°C
Flacon en verre
1.3850 to 1.3890
20ppm max.
C7H16
MFCD00009544
0.05% max.
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
heptane
8900
100.2
Extra pur
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Causes skin irritation. May cause drowsiness or dizziness. May be fatal if swallowed and enters airways. Highly flammable liquid and vapour. Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician. Do NOT induce vomiting. Avoid release to the environment. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Danger
Identifiant produit
  • n-Heptane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.