Learn More
N-formylmorpholine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
21.00€ - 78.80€
Identifiants chimiques
CAS | 4394-85-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H9NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 115.13 |
Numéro MDL | MFCD00006170 |
Clé InChI | LCEDQNDDFOCWGG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-formylmorpholine, n-formylmorpholine, 4-morpholinecarboxaldehyde, morpholine, 4-formyl, n-formylmorfolin, 4-morpholinecarbaldehyde, n-formylmorfolin czech, unii-d1e63xo4rh, n-formyhnorpholine, n-formyl morpholin |
CID PubChem | 20417 |
ChEBI | CHEBI:43989 |
Nom IUPAC | morpholine-4-carbalaldéhyde |
SMILES | C1COCCN1C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10346540
|
Thermo Scientific Acros
133800050 |
5 mL | Flacon en verre |
21.00€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10522151
|
Thermo Scientific Acros
133801000 |
100 mL | Flacon en verre |
25.50€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10153040
|
Thermo Scientific Acros
133805000 |
500 mL | Flacon en verre |
78.80€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
4394-85-8 | |
115.13 | |
LCEDQNDDFOCWGG-UHFFFAOYSA-N | |
20417 | |
morpholine-4-carbalaldéhyde |
C5H9NO2 | |
MFCD00006170 | |
4-formylmorpholine, n-formylmorpholine, 4-morpholinecarboxaldehyde, morpholine, 4-formyl, n-formylmorfolin, 4-morpholinecarbaldehyde, n-formylmorfolin czech, unii-d1e63xo4rh, n-formyhnorpholine, n-formyl morpholin | |
CHEBI:43989 | |
C1COCCN1C=O |
Spécification
N-Formylmorpholine | |
4394-85-8 | |
100.0 | |
Jaune | |
240°C | |
Authentique | |
C5H9NO2 | |
MFCD00006170 | |
4-formylmorpholine, n-formylmorpholine, 4-morpholinecarboxaldehyde, morpholine, 4-formyl, n-formylmorfolin, 4-morpholinecarbaldehyde, n-formylmorfolin czech, unii-d1e63xo4rh, n-formyhnorpholine, n-formyl morpholin | |
LCEDQNDDFOCWGG-UHFFFAOYSA-N | |
morpholine-4-carbalaldéhyde | |
20417 | |
6.79 mPa.s (30°C) | |
99+% |
99+% | |
99.0 | |
23°C | |
1.1400g/mL | |
113°C | |
99+% | |
1.4855 to 1.4875 | |
1.14 | |
Solubility in water: soluble in water | |
C1COCCN1C=O | |
115.13 | |
CHEBI:43989 | |
115.13 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
HYGROSCOPIC
missing translation for 'einecsNumber' : 224-518-3
missing translation for 'rtecsNumber' : QD9694000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
- N-Formylmorpholine
RUO – Research Use Only