Learn More
N-formylmorpholine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10522151
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4394-85-8
Formule moléculaire C5H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 115.13
Numéro MDL MFCD00006170
Clé InChI LCEDQNDDFOCWGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-formylmorpholine, n-formylmorpholine, 4-morpholinecarboxaldehyde, morpholine, 4-formyl, n-formylmorfolin, 4-morpholinecarbaldehyde, n-formylmorfolin czech, unii-d1e63xo4rh, n-formyhnorpholine, n-formyl morpholin
CID PubChem 20417
ChEBI CHEBI:43989
Nom IUPAC morpholine-4-carbalaldéhyde
SMILES C1COCCN1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Formylmorpholine
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 23°C
Couleur Jaune
Densité 1.1400g/mL
Point d’ébullition 240°C
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4855 to 1.4875
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 1.14
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water
Viscosité 6.79 mPa.s (30°C)
Poids de la formule 115.13
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • N-Formylmorpholine