Learn More
N-Fmoc-N-méthyl-D-leucine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
132.00€ - 957.00€
Identifiants chimiques
CAS | 103478-63-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C22H25NO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 367.45 |
Numéro MDL | MFCD00235877 |
Clé InChI | BUJQSIPFDWLNDC-GNLPSFAGNA-N |
Synonyme | fmoc-n-me-d-leu-oh, fmoc-n-methyl-d-leucine, fmoc-d-n-me-leu-oh, d-leucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl methyl amino-4-methyl-pentanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino-4-methylpentanoic acid, fmoc-d-meleu-oh, ambotzfaa1517, pubchem18971, h-n-me-d-ala.hcl |
CID PubChem | 7019520 |
Nom IUPAC | Acide (2R)-2-[9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonyl(méthyl)amino]-4-méthylpentanoïque |
SMILES | CC(C)C[C@@H](N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15400859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63895.03 |
1 g |
132.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15410859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63895.06 |
5 g |
326.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15420859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63895.14 |
25 g |
957.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tripeptides were prepared by means of coupling of N-Fmoc-N-methyl-D-leucine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLes tripeptides ont été préparés par couplage de N-Fmoc-N-méthyl-D-leucine.
Solubilité
Soluble dans une solution claire (0,3 g dans 2 ml de DMF).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts et de la chaleur.
Identifiants chimiques
103478-63-3 | |
367.45 | |
BUJQSIPFDWLNDC-GNLPSFAGNA-N | |
7019520 | |
CC(C)C[C@@H](N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O |
C22H25NO4 | |
MFCD00235877 | |
fmoc-n-me-d-leu-oh, fmoc-n-methyl-d-leucine, fmoc-d-n-me-leu-oh, d-leucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl methyl amino-4-methyl-pentanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino-4-methylpentanoic acid, fmoc-d-meleu-oh, ambotzfaa1517, pubchem18971, h-n-me-d-ala.hcl | |
Acide (2R)-2-[9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonyl(méthyl)amino]-4-méthylpentanoïque |
Spécification
N-Fmoc-N-methyl-D-leucine | |
Blanc | |
MFCD00235877 | |
fmoc-n-me-d-leu-oh, fmoc-n-methyl-d-leucine, fmoc-d-n-me-leu-oh, d-leucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl methyl amino-4-methyl-pentanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino-4-methylpentanoic acid, fmoc-d-meleu-oh, ambotzfaa1517, pubchem18971, h-n-me-d-ala.hcl | |
BUJQSIPFDWLNDC-GNLPSFAGNA-N | |
Acide (2R)-2-[9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonyl(méthyl)amino]-4-méthylpentanoïque | |
7019520 | |
97% |
103478-63-3 | |
C22H25NO4 | |
7350417 | |
Soluble in clear solution (0.3 gram in 2 ml DMF). | |
CC(C)C[C@@H](N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O | |
367.45 | |
367.44 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
missing translation for 'storageNote' : 2° à 8°C
Recommended Storage : À conserver au froid
RUO – Research Use Only