Learn More
N-Fmoc-N-méthyl-D-leucine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15400859
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Tripeptides were prepared by means of coupling of N-Fmoc-N-methyl-D-leucine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les tripeptides ont été préparés par couplage de N-Fmoc-N-méthyl-D-leucine.
Solubilité
Soluble dans une solution claire (0,3 g dans 2 ml de DMF).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts et de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103478-63-3
Formule moléculaire C22H25NO4
Poids moléculaire (g/mol) 367.45
Numéro MDL MFCD00235877
Clé InChI BUJQSIPFDWLNDC-GNLPSFAGNA-N
Synonyme fmoc-n-me-d-leu-oh, fmoc-n-methyl-d-leucine, fmoc-d-n-me-leu-oh, d-leucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl methyl amino-4-methyl-pentanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino-4-methylpentanoic acid, fmoc-d-meleu-oh, ambotzfaa1517, pubchem18971, h-n-me-d-ala.hcl
CID PubChem 7019520
Nom IUPAC Acide (2R)-2-[9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonyl(méthyl)amino]-4-méthylpentanoïque
SMILES CC(C)C[C@@H](N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-N-methyl-D-leucine
Couleur Blanc
Beilstein 7350417
Informations sur la solubilité Soluble in clear solution (0.3 gram in 2 ml DMF).
Poids de la formule 367.44
Pourcentage de pureté 97%
Quantité 1 g
Forme physique Poudre