Learn More
N-éthylméthylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11386916
N-éthylméthylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11386916
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Code produit. 11386916
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L04372.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 624-78-2
Formule moléculaire C3H9N
Poids moléculaire (g/mol) 59.11
Numéro MDL MFCD00009030
Clé InChI LIWAQLJGPBVORC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-ethylmethylamine, methylethylamine, ethanamine, n-methyl, n-methylethylamine, ethyl methyl amine, ethylmethylamine, nmea, n-methyl-n-ethylamine, ethylamine, n-methyl, ethyl-methyl-amine
CID PubChem 12219
Nom IUPAC ethyl(methyl)amine
SMILES CCNC
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Ethylmethylamine
Densité 0.688
Point d’ébullition 33°C to 34°C
Point d’éclair <−34°C (−29°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.374
Quantité 25 g
Numéro UN UN2733
Beilstein 1730786
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Poids de la formule 59.11
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10241195 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/04/2024 Catalog NumberL04372.14,L04372.06
Numéro de lot10227698 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberL04372.14,L04372.06
Numéro de lot10236581 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberL04372.14,L04372.06
Numéro de lot10193350 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberL04372.14,L04372.06
Numéro de lot10217816 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberL04372.14,L04372.06
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Ethylmethylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: N-Ethylmethylamine
Nom du produit
N-éthylméthylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >