Learn More
N-éthylméthylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11376916
N-éthylméthylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11376916
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Code produit. 11376916
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L04372.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 624-78-2
Formule moléculaire C3H9N
Poids moléculaire (g/mol) 59.11
Numéro MDL MFCD00009030
Clé InChI LIWAQLJGPBVORC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-ethylmethylamine, methylethylamine, ethanamine, n-methyl, n-methylethylamine, ethyl methyl amine, ethylmethylamine, nmea, n-methyl-n-ethylamine, ethylamine, n-methyl, ethyl-methyl-amine
CID PubChem 12219
Nom IUPAC La N-méthylethanamine
SMILES CCNC
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Ethylmethylamine
Densité 0.688
Point d’ébullition 33°C to 34°C
Point d’éclair <−34°C (−29°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.374
Quantité 5 g
Numéro UN UN2733
Beilstein 1730786
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Poids de la formule 59.11
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10241195 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/04/2024 Catalog NumberL04372.14,L04372.06
Numéro de lot10227698 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberL04372.14,L04372.06
Numéro de lot10236581 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberL04372.14,L04372.06
Numéro de lot10193350 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberL04372.14,L04372.06
Numéro de lot10217816 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberL04372.14,L04372.06
Nom du produit
N-éthylméthylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >