Learn More
N-éthyldiisopropylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
44.49€ - 404.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7087-68-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H19N |
Poids moléculaire (g/mol) | 129.247 |
Numéro MDL | MFCD00008868 |
Clé InChI | JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n,n-diisopropyléthylamine, éthyldiisopropylamine, n-éthyldiisopropylamine, diisopropyléthylamine, base de hunig, n-éthyl-n-isopropyl-propan-2-amine, 2-propanamine, n-éthyl-n-1-méthylethyl, 1,1’-diméthyltriéthylamine, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine |
CID PubChem | 81531 |
Nom IUPAC | N-éthyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine |
SMILES | CCN(C(C)C)C(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11449383
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11801.AE |
100 ml |
44.49€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11459383
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11801.AP |
500 mL |
151.70€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11469383
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11801.0F |
2500 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa N-éthyldiisopropylamine est utilisée pour fabriquer ou formuler des produits industriels.Elle est également utilisée en chimie organique comme base.Elle agit comme réactif sélectif dans l’alkylation des amines secondaires en amines tertiaires par des halogénures d’alkyle.Elle réagit avec les accepteurs de Michael monoactivés pour permettre des sulfones symétriques.De plus, elle est utilisée pour préparer un composé hétérocyclique, la scorpionine, par réaction avec le dichlorure de disulfure en utilisant du 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane (DABCO) comme catalyseur.
Solubilité
Miscible avec de l’eau et de l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides, le dioxyde de carbone, le cuivre, le laiton, le caoutchouc, les agents oxydants, les nitrates, les peroxydes, les aldéhydes et les métaux.
Identifiants chimiques
7087-68-5 | |
129.247 | |
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N | |
81531 | |
CCN(C(C)C)C(C)C |
C8H19N | |
MFCD00008868 | |
n,n-diisopropyléthylamine, éthyldiisopropylamine, n-éthyldiisopropylamine, diisopropyléthylamine, base de hunig, n-éthyl-n-isopropyl-propan-2-amine, 2-propanamine, n-éthyl-n-1-méthylethyl, 1,1’-diméthyltriéthylamine, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine | |
N-éthyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine |
Spécification
N-éthyldiisopropylamine | |
> à 50°C | |
126°C à 127°C | |
99% | |
1.4135 | |
605301 | |
Miscible with water and ethanol. | |
CCN(C(C)C)C(C)C | |
129.247 | |
129.25 |
7087-68-5 | |
0.747 | |
8°C (46°F) | |
C8H19N | |
MFCD00008868 | |
n,n-diisopropyléthylamine, éthyldiisopropylamine, n-éthyldiisopropylamine, diisopropyléthylamine, base de hunig, n-éthyl-n-isopropyl-propan-2-amine, 2-propanamine, n-éthyl-n-1-méthylethyl, 1,1’-diméthyltriéthylamine, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine | |
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N | |
N-éthyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine | |
81531 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
P210-P233-P234-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P311-P330-P370+P378q-P390-P501c
H225-H290-H302-H318-H331-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :I
missing translation for 'einecsNumber' : 230-392-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- N-Ethyldiisopropylamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: N-Ethyldiisopropylamine