missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-éthyldiisopropylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. 11469383
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11469383

Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11801.0F

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 7087-68-5 | C8H19N | 129.247 g/mol

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
La N-éthyldiisopropylamine est utilisée pour fabriquer ou formuler des produits industriels.Elle est également utilisée en chimie organique comme base.Elle agit comme réactif sélectif dans l’alkylation des amines secondaires en amines tertiaires par des halogénures d’alkyle.Elle réagit avec les accepteurs de Michael monoactivés pour permettre des sulfones symétriques.De plus, elle est utilisée pour préparer un composé hétérocyclique, la scorpionine, par réaction avec le dichlorure de disulfure en utilisant du 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane (DABCO) comme catalyseur.

Solubilité
Miscible avec de l’eau et de l’éthanol.

Remarques
Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides, le dioxyde de carbone, le cuivre, le laiton, le caoutchouc, les agents oxydants, les nitrates, les peroxydes, les aldéhydes et les métaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 7087-68-5
Formule moléculaire C8H19N
Poids moléculaire (g/mol) 129.247
Numéro MDL MFCD00008868
Clé InChI JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine
CID PubChem 81531
Nom IUPAC N-ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine
SMILES CCN(C(C)C)C(C)C

Spécification

Nom chimique ou matériau N-Ethyldiisopropylamine
Point de fusion −46°C
Densité 0.747
Point d’ébullition 126°C to 127°C
Point d’éclair 8°C (46°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Indice de réfraction 1.4135
Quantité 2500 mL
Beilstein 605301
Informations sur la solubilité Miscible with water and ethanol.
Poids de la formule 129.25
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins

RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis