Learn More
n-Butyllithium, solution de 1,6M en hexanes, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10731984
n-Butyllithium, solution de 1,6M en hexanes, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10731984
500 mL, Flacon en verre AcroSeal™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Code produit. 10731984
Marque: Thermo Scientific Acros 181275000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-72-8, 110-54-3
Formule moléculaire C4H9Li
Poids moléculaire (g/mol) 64.06
Numéro MDL MFCD00009414
Clé InChI MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-butyllithium, lithium, butyl, butyllithium, butyl lithium, n-butyl lithium, lithium butane, n-buli, buli, libu, unii-09w9a6b8zc
CID PubChem 61028
SMILES [Li]CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butyllithium
Note relative au nom 1.6M solution in hexanes
% min. CAS 14.75, 84.75
% max. CAS 15.25, 85.25
Point de fusion -95.0°C
Couleur Rose à blanc
Densité 0.6800g/mL
Point d’ébullition 60.0°C to 80.0°C
Point d’éclair −18°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire CH3(CH2)3Li
Quantité 500 mL
Gravité spécifique 0.68
Nom IUPAC Lithium ; butane
Poids de la formule 64.06
Pourcentage de pureté 14.0 to 16.0% (as BuLi) (Active base)
Forme physique Poudre ou paillettes
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464899 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/08/2024 Catalog Number181271000,181275000,181278000,181270100
Numéro de lotA0450025 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/04/2024 Catalog Number181271000,181275000,181278000,181270100
Numéro de lotA0451077 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/04/2024 Catalog Number181271000,181275000,181278000
Numéro de lotA0458699 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2023 Catalog Number181271000,181275000,181278000,181270100
Numéro de lotA0435185 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2023 Catalog Number181271000,181275000,181278000,181270100
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Butyllithium, 1.6M solution in hexanes
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
  • Matière solide pyrophorique Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1
Mention de danger
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Hexane, Butyl lithium
Nom du produit
n-Butyllithium, solution de 1,6M en hexanes, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >