Learn More
N-Butylamine, 99 + %, Thermo Scientific Chemicals
48.44€ - 368.84€
Identifiants chimiques
CAS | 109-73-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H11N |
Poids moléculaire (g/mol) | 73.13 |
Numéro MDL | MFCD00011690 |
Clé InChI | HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | butylamine, n-butylamine, 1-butanamine, 1-aminobutane, 1-butylamine, monobutylamine, n-butylamin, mono-n-butylamine, norvalamine, 1-aminobutan |
CID PubChem | 8007 |
ChEBI | CHEBI:43799 |
Nom IUPAC | butan-1-amine |
SMILES | CCCCN |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10688083
|
Thermo Scientific Acros
107802500 |
250 mL | Flacon en verre |
48.44€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10500001
|
Thermo Scientific Acros
107800010 |
1 L | Flacon en verre |
69.35€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10030540
|
Thermo Scientific Acros
107800025 |
2.5 L | Flacon en verre |
127.64€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11915171
|
Thermo Scientific Acros
107800100 |
10 L | Récipient en plastique |
368.84€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
109-73-9 | |
73.13 | |
HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N | |
8007 | |
butan-1-amine |
C4H11N | |
MFCD00011690 | |
butylamine, n-butylamine, 1-butanamine, 1-aminobutane, 1-butylamine, monobutylamine, n-butylamin, mono-n-butylamine, norvalamine, 1-aminobutan | |
CHEBI:43799 | |
CCCCN |
Spécification
n-Butylamine | |
99.0 | |
-49.0°C | |
78.0°C | |
Authentique | |
C4H11N | |
1.4000 to 1.4020 | |
04,156 | |
15,1545 | |
butylamine, n-butylamine, 1-butanamine, 1-aminobutane, 1-butylamine, monobutylamine, n-butylamin, mono-n-butylamine, norvalamine, 1-aminobutan | |
HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N | |
butan-1-amine | |
8007 | |
0.5 mPa.s (20°C) | |
99+% |
109-73-9 | |
100.0 | |
0.7400g/mL | |
−7°C | |
99% min. (GC) | |
CH3(CH2)3NH2 | |
MFCD00011690 | |
04,53 | |
0.74 | |
Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with alcohol and ether | |
CCCCN | |
73.13 | |
CHEBI:43799 | |
73.13 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Toxique par inhalation.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-699-2
- n-Butylamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.