Learn More
N-Butylamine, 99 + %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10030540
N-Butylamine, 99 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10030540
2.5 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Code produit. 10030540
Marque: Thermo Scientific Acros 107800025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-73-9
Formule moléculaire C4H11N
Poids moléculaire (g/mol) 73.13
Numéro MDL MFCD00011690
Clé InChI HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butylamine, n-butylamine, 1-butanamine, 1-aminobutane, 1-butylamine, monobutylamine, n-butylamin, mono-n-butylamine, norvalamine, 1-aminobutanAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 8007
ChEBI CHEBI:43799
Nom IUPAC butan-1-amine
SMILES CCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butylamine
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -49.0°C
Densité 0.7400g/mL
Point d’ébullition 78.0°C
Point d’éclair −7°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3NH2
Indice de réfraction 1.4000 to 1.4020
Quantité 2.5 L
Beilstein 04,156
Fieser 04,53
Merck Index 15,1545
Gravité spécifique 0.74
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosité 0.5 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 73.13
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0452580 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/04/2024 Catalog Number107802500,107800025,107800100,107800010
Numéro de lotA0447651 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/11/2023 Catalog Number107802500,107800025,107800100,107800010
Numéro de lotA0433262 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/08/2023 Catalog Number107802500,107800025,107800100,107800010
Numéro de lotA0455230 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number107802500,107800025,107800100,107800010
Numéro de lotA0455208 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number107802500,107800025,107800100,107800010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Butylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
N-Butylamine, 99 + %, Thermo Scientific Chemicals >