Learn More
Ester méthylique N-Boc-L-thréonine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
76.58€ - 276.38€
Identifiants chimiques
CAS | 79479-07-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H19NO5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 233.26 |
Numéro MDL | MFCD00270479 |
Clé InChI | MZMWAPNVRMDIPS-RQJHMYQMSA-N |
Synonyme | boc-thr-ome, 2s,3r-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxybutanoate, boc-l-threonine methyl ester, n-boc-l-threonine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-threonine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl threonine methyl ester, methyl 2s,3r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxybutanoate, methyl n-tert-butoxycarbonyl-l-threoninate, n-t-butoxycarbonyl-l-threonine methyl ester |
CID PubChem | 11368286 |
Nom IUPAC | méthyle (2S,3R)-3-hydroxy-2-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]butanone |
SMILES | COC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)[C@@H](C)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15428108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61545.06 |
5 g |
76.58€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15438108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61545.14 |
25 g |
276.38€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
N-Boc-L-threonine methyl ester is used as pharmaceutical intermediates and chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’ester méthylique de N-Boc-L-thréonine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et intermédiaire chimique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Température de stockage 2 - 4°C. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
79479-07-5 | |
233.26 | |
MZMWAPNVRMDIPS-RQJHMYQMSA-N | |
11368286 | |
COC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)[C@@H](C)O |
C10H19NO5 | |
MFCD00270479 | |
boc-thr-ome, 2s,3r-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxybutanoate, boc-l-threonine methyl ester, n-boc-l-threonine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-threonine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl threonine methyl ester, methyl 2s,3r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxybutanoate, methyl n-tert-butoxycarbonyl-l-threoninate, n-t-butoxycarbonyl-l-threonine methyl ester | |
méthyle (2S,3R)-3-hydroxy-2-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]butanone |
Spécification
N-Boc-L-threonine methyl ester | |
206°C | |
C10H19NO5 | |
MFCD00270479 | |
Slightly soluble in water. | |
COC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)[C@@H](C)O | |
233.26 | |
233.26 | |
Liquide visqueux |
79479-07-5 | |
Jaune | |
1.45 | |
boc-thr-ome, 2s,3r-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxybutanoate, boc-l-threonine methyl ester, n-boc-l-threonine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-threonine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl threonine methyl ester, methyl 2s,3r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxybutanoate, methyl n-tert-butoxycarbonyl-l-threoninate, n-t-butoxycarbonyl-l-threonine methyl ester | |
MZMWAPNVRMDIPS-RQJHMYQMSA-N | |
méthyle (2S,3R)-3-hydroxy-2-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]butanone | |
11368286 | |
95% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante