Learn More
Ester méthylique N-Boc-L-thréonine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15438108
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15438108
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H61545.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 79479-07-5 | C10H19NO5 | 233.26 g/mol
N-Boc-L-threonine methyl ester is used as pharmaceutical intermediates and chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester méthylique de N-Boc-L-thréonine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et intermédiaire chimique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Température de stockage 2 - 4°C. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79479-07-5
Formule moléculaire C10H19NO5
Poids moléculaire (g/mol) 233.26
Numéro MDL MFCD00270479
Clé InChI MZMWAPNVRMDIPS-RQJHMYQMSA-N
Synonyme boc-thr-ome, 2s,3r-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxybutanoate, boc-l-threonine methyl ester, n-boc-l-threonine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-threonine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl threonine methyl ester, methyl 2s,3r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxybutanoate, methyl n-tert-butoxycarbonyl-l-threoninate, n-t-butoxycarbonyl-l-threonine methyl ester
CID PubChem 11368286
Nom IUPAC méthyle (2S,3R)-3-hydroxy-2-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]butanone
SMILES COC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)[C@@H](C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-L-threonine methyl ester
Point d’ébullition 206°C
Couleur Jaune
Indice de réfraction 1.45
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Quantité 25 g
Poids de la formule 233.26
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide visqueux