Learn More
N-benzylméthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
21.30€ - 88.60€
Identifiants chimiques
CAS | 103-67-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H11N |
Poids moléculaire (g/mol) | 121.18 |
Numéro MDL | MFCD00008289 |
Clé InChI | RIWRFSMVIUAEBX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-methylbenzylamine, methylbenzylamine, n-benzylmethylamine, benzyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl, benzylmethylamine, n-methy-n-benzylamine, n-benzyl-n-methylamine, benzylamine, n-methyl, n-methyl phenyl methanamine |
CID PubChem | 7669 |
Nom IUPAC | N-méthyl-1-phénylméthanamine |
SMILES | CNCC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11468760
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13746.AE |
100 mL |
21.30€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11454784
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13746.AK |
250 mL |
29.90€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11444784
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13746.AU |
1000 mL |
88.60€
1000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
N-Benzylmethylamine is used in the production of dyes. It can be also used as catalytic agent, Petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa N-benzylméthylamine est utilisée dans la production de colorants. Il peut également être utilisé comme catalyseur, additif pétrochimique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (65 g/l à 20°C).
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les oxydants puissants, les acides, les chlorures d’acide, les anhydrides d’acide, le dioxyde de carbone.
Identifiants chimiques
103-67-3 | |
121.18 | |
RIWRFSMVIUAEBX-UHFFFAOYSA-N | |
7669 | |
CNCC1=CC=CC=C1 |
C8H11N | |
MFCD00008289 | |
n-methylbenzylamine, methylbenzylamine, n-benzylmethylamine, benzyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl, benzylmethylamine, n-methy-n-benzylamine, n-benzyl-n-methylamine, benzylamine, n-methyl, n-methyl phenyl methanamine | |
N-méthyl-1-phénylméthanamine |
Spécification
N-Benzylmethylamine | |
-55°C | |
10 | |
77°C (170°F) | |
C8H11N | |
1.523 | |
UN2922 | |
Air Sensitive | |
Soluble in water (65g/L at 20°C). | |
CNCC1=CC=CC=C1 | |
121.18 | |
121.18 |
103-67-3 | |
0.94 | |
184°C to 188°C | |
Amine-like | |
C6H5CH2NHCH3 | |
MFCD00008289 | |
606221 | |
n-methylbenzylamine, methylbenzylamine, n-benzylmethylamine, benzyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl, benzylmethylamine, n-methy-n-benzylamine, n-benzyl-n-methylamine, benzylamine, n-methyl, n-methyl phenyl methanamine | |
RIWRFSMVIUAEBX-UHFFFAOYSA-N | |
N-méthyl-1-phénylméthanamine | |
7669 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H314-H318-H227
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide combustible.
P210-P235-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H227-H301-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES CORROSIFS, TOXIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 203-133-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only