Learn More
N-benzylméthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11454784
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
100mL
250mL
Code produit. 11454784
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13746.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 103-67-3 | C8H11N | 121.18 g/mol
N-Benzylmethylamine is used in the production of dyes. It can be also used as catalytic agent, Petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-benzylméthylamine est utilisée dans la production de colorants. Il peut également être utilisé comme catalyseur, additif pétrochimique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (65 g/l à 20°C).
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les oxydants puissants, les acides, les chlorures d’acide, les anhydrides d’acide, le dioxyde de carbone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-67-3
Formule moléculaire C8H11N
Poids moléculaire (g/mol) 121.18
Numéro MDL MFCD00008289
Clé InChI RIWRFSMVIUAEBX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methylbenzylamine, methylbenzylamine, n-benzylmethylamine, benzyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl, benzylmethylamine, n-methy-n-benzylamine, n-benzyl-n-methylamine, benzylamine, n-methyl, n-methyl phenyl methanamine
CID PubChem 7669
Nom IUPAC N-méthyl-1-phénylméthanamine
SMILES CNCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzylmethylamine
Point de fusion -55°C
Densité 0.94
pH 10
Point d’ébullition 184°C to 188°C
Point d’éclair 77°C (170°F)
Odeur Amine-like
Formule linéaire C6H5CH2NHCH3
Indice de réfraction 1.523
Quantité 250 mL
Numéro UN UN2922
Beilstein 606221
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water (65g/L at 20°C).
Poids de la formule 121.18
Pourcentage de pureté 97%