Learn More
N-Benzyl-2-pyridinethylamine, Thermo Scientific™
51.84€ - 184.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6312-25-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H16N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 212.296 |
Numéro MDL | MFCD00089263 |
Clé InChI | WUDUNBALAGWKQB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-benzyl-2-pyridin-2-yl ethanamine, n-benzyl-2-pyridin-2-yl-ethanamine, benzyl 2-pyridin-2-yl ethyl amine, n-benzyl-2-pyridin-2-ylethylamine, benzyl 2-2-pyridyl ethyl amine, acmc-20ak6u, n-benzyl-2-pyridineethylamine, 2-2-benzylaminoethyl pyridine, benzyl-2-pyridin-2-yl-ethyl amine, n-phenylmethyl-2-pyridin-2-ylethanamineAfficher plus |
CID PubChem | 238354 |
Nom IUPAC | N-benzyl-2-pyridine-2-yléthanamine |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)CNCCC2=CC=CC=N2 |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
6312-25-0 | |
212.296 | |
WUDUNBALAGWKQB-UHFFFAOYSA-N | |
238354 | |
C1=CC=C(C=C1)CNCCC2=CC=CC=N2 |
C14H16N2 | |
MFCD00089263 | |
n-benzyl-2-pyridin-2-yl ethanamine, n-benzyl-2-pyridin-2-yl-ethanamine, benzyl 2-pyridin-2-yl ethyl amine, n-benzyl-2-pyridin-2-ylethylamine, benzyl 2-2-pyridyl ethyl amine, acmc-20ak6u, n-benzyl-2-pyridineethylamine, 2-2-benzylaminoethyl pyridine, benzyl-2-pyridin-2-yl-ethyl amine, n-phenylmethyl-2-pyridin-2-ylethanamineAfficher plus | |
N-benzyl-2-pyridine-2-yléthanamine |
Spécification
N-Benzyl-2-pyridineethylamine | |
C14H16N2 | |
UN2735 | |
WUDUNBALAGWKQB-UHFFFAOYSA-N | |
N-benzyl-2-pyridine-2-yléthanamine | |
238354 |
6312-25-0 | |
MFCD00089263 | |
n-benzyl-2-pyridin-2-yl ethanamine, n-benzyl-2-pyridin-2-yl-ethanamine, benzyl 2-pyridin-2-yl ethyl amine, n-benzyl-2-pyridin-2-ylethylamine, benzyl 2-2-pyridyl ethyl amine, acmc-20ak6u, n-benzyl-2-pyridineethylamine, 2-2-benzylaminoethyl pyridine, benzyl-2-pyridin-2-yl-ethyl amine, n-phenylmethyl-2-pyridin-2-ylethanamine | |
C1=CC=C(C=C1)CNCCC2=CC=CC=N2 | |
212.296 | |
212.3 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
GHS P Statement
P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.