Learn More
N-Benzyl-2-pyridinethylamine, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
250mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Benzyl-2-pyridineethylamine |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN2735 |
| Poids de la formule | 212.3 |