Learn More
N-Acétyl-L-tryptophane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15446199
N-Acétyl-L-tryptophane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15446199
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 15446199
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J64096.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1218-34-4
Formule moléculaire C13H14N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 246.27
Numéro MDL MFCD00065976
Clé InChI DZTHIGRZJZPRDV-LBPRGKRZSA-N
Synonyme n-acetyl-l-tryptophan, ac-trp-oh, acetyl-l-tryptophan, acetyltryptophan, acetyl-l-trp, ac-try, s-n-acetyltryptophan, unii-u9264t8oae, tryptophan, n-acetyl, s-2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoic acidAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 700653
ChEBI CHEBI:74640
Nom IUPAC acide (2S)-2-acétamido-3-(1H-indole-3-yle)propanoïque
SMILES CC(=O)N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-L-tryptophan
Point de fusion 186°C
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Poids de la formule 246.3
Rotation optique +26° (c=1 in 1N NaOH)
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotW17K004 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/09/2024 Catalog NumberJ64096.14,J64096.06
Numéro de lotU13K016 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/09/2024 Catalog NumberJ64096.14,J64096.06
Numéro de lotQ24J041 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2023 Catalog NumberJ64096.14,J64096.06
Numéro de lotR02I075 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2022 Catalog NumberJ64096.22,J64096.14,J64096.06
Numéro de lotX31I056 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/11/2022 Catalog NumberJ64096.22,J64096.14,J64096.06
Nom du produit
N-Acétyl-L-tryptophane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >