Learn More
N-Acétyl-L-tryptophane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15436199
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 15436199
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J64096.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1218-34-4 | C13H14N2O3 | 246.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1218-34-4
Formule moléculaire C13H14N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 246.27
Numéro MDL MFCD00065976
Clé InChI DZTHIGRZJZPRDV-LBPRGKRZSA-N
Synonyme n-acetyl-l-tryptophan, ac-trp-oh, acetyl-l-tryptophan, acetyltryptophan, acetyl-l-trp, ac-try, s-n-acetyltryptophan, unii-u9264t8oae, tryptophan, n-acetyl, s-2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoic acid
CID PubChem 700653
ChEBI CHEBI:74640
Nom IUPAC acide (2S)-2-acétamido-3-(1H-indole-3-yle)propanoïque
SMILES CC(=O)N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-L-tryptophan
Point de fusion 186°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de la formule 246.3
Rotation optique +26° (c=1 in 1N NaOH)
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre