Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acétyl-L-proline, 99 % Code produit.: 11393446
Thermo Scientific Chemicals N-acétyl-L-proline, 99 %
Code produit. 11393446
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 11393446
Marque: Thermo Scientific Chemicals L14300.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-95-1
Formule moléculaire C7H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 157.17
Numéro MDL MFCD00020837
Clé InChI GNMSLDIYJOSUSW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme n-acetyl-l-proline, acetylproline, ac-pro-oh, n-acetylproline, 1-acetyl-l-proline, acetyl proline, l-proline, 1-acetyl, acetyl-l-proline, 2s-1-acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid, s-1-acetylpyrrolidine-2-carboxylic acidAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 66141
ChEBI CHEBI:21560
Nom IUPAC 1-acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid
SMILES CC(=O)N1CCCC1C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-L-proline
Point de fusion 117°C to 118°C
Beilstein 83200
Quantité 1 g
Poids de la formule 157.18
Rotation optique −116° (c=1 in Water)
Pourcentage de pureté 99%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10249993 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/03/2024 Catalog NumberL14300.06,L14300.03
Numéro de lot10217864 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/12/2023 Catalog NumberL14300.06,L14300.03
Numéro de lotW27E051 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberL14300.06,L14300.03
Numéro de lotZ16F025 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberL14300.06,L14300.03
Numéro de lot10176667 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberL14300.06,L14300.03
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals N-acétyl-L-proline, 99 % >