Learn More
N-acétyl-l-proline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10578093 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10578093
Marque: Thermo Scientific Acros 376640010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 68-95-1 | C7H11NO3 | 157.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-95-1
Formule moléculaire C7H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 157.17
Numéro MDL MFCD00020837
Clé InChI GNMSLDIYJOSUSW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme n-acetyl-l-proline, acetylproline, ac-pro-oh, n-acetylproline, 1-acetyl-l-proline, acetyl proline, l-proline, 1-acetyl, acetyl-l-proline, 2s-1-acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid, s-1-acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid
CID PubChem 66141
ChEBI CHEBI:21560
Nom IUPAC acide(2S)-1-acétylpyrrolidine-2-carboxylique
SMILES CC(=O)N1CCCC1C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-L-proline
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 115°C to 117°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Conditions de rotation spécifiques −86° (20°C c=1 EtOH)
Rotation spécifique -86
Poids de la formule 157.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre