Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acétyl-L-phénylalanine, 99 %
20.70€ - 188.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2018-61-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H13NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 207.23 |
Numéro MDL | MFCD00063158 |
Clé InChI | CBQJSKKFNMDLON-JTQLQIEISA-N |
Synonyme | n-acetyl-l-phenylalanine, ac-phe-oh, acetyl-l-phenylalanine, acetylphenylalanine, l-n-acetylphenylalanine, s-2-acetamido-3-phenylpropanoic acid, phenylalanine, n-acetyl, n-acetyl-3-phenyl-l-alanine, unii-np5bt39467, 2s-2-acetamido-3-phenylpropanoic acid |
CID PubChem | 74839 |
ChEBI | CHEBI:16259 |
Nom IUPAC | Acide (2S)-2-acétamido-3-phénylpropanoïque |
SMILES | CC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11420278
|
Thermo Scientific Chemicals
B23812.03 |
1 g |
20.70€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11430278
|
Thermo Scientific Chemicals
B23812.06 |
5 g |
49.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11440278
|
Thermo Scientific Chemicals
B23812.14 |
25 g |
188.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is an essential amino acid produced for medical, feed, and nutritional applications such as in the preparation of aspartame. It is applied as an antidepressant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl s’agit d’un acide aminé essentiel produit pour des applications médicales, alimentaires et nutritionnelles comme dans la préparation de l’aspartame. Il est appliqué comme antidépresseur.
Solubilité
Solubilité dans le méthanol (presque transparent). Soluble dans l’acétone et l’éthanol (20 mg/ml).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
2018-61-3 | |
207.23 | |
CBQJSKKFNMDLON-JTQLQIEISA-N | |
74839 | |
Acide (2S)-2-acétamido-3-phénylpropanoïque |
C11H13NO3 | |
MFCD00063158 | |
n-acetyl-l-phenylalanine, ac-phe-oh, acetyl-l-phenylalanine, acetylphenylalanine, l-n-acetylphenylalanine, s-2-acetamido-3-phenylpropanoic acid, phenylalanine, n-acetyl, n-acetyl-3-phenyl-l-alanine, unii-np5bt39467, 2s-2-acetamido-3-phenylpropanoic acid | |
CHEBI:16259 | |
CC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O |
Spécification
N-Acetyl-L-phenylalanine | |
2018-61-3 | |
MFCD00063158 | |
CBQJSKKFNMDLON-JTQLQIEISA-N | |
Acide (2S)-2-acétamido-3-phénylpropanoïque | |
74839 | |
207.23 | |
99% |
166°C to 170°C | |
C11H13NO3 | |
n-acetyl-l-phenylalanine, ac-phe-oh, acetyl-l-phenylalanine, acetylphenylalanine, l-n-acetylphenylalanine, s-2-acetamido-3-phenylpropanoic acid, phenylalanine, n-acetyl, n-acetyl-3-phenyl-l-alanine, unii-np5bt39467, 2s-2-acetamido-3-phenylpropanoic acid | |
CC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O | |
207.23 | |
CHEBI:16259 | |
+40° (c=1 in Methanol) |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 217-959-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only