Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acétyl-L-phénylalanine, 99 %
Code produit. 11430278
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11430278
Marque: Thermo Scientific Chemicals B23812.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2018-61-3 | C11H13NO3 | 207.23 g/mol
It is an essential amino acid produced for medical, feed, and nutritional applications such as in the preparation of aspartame. It is applied as an antidepressant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un acide aminé essentiel produit pour des applications médicales, alimentaires et nutritionnelles comme dans la préparation de l’aspartame. Il est appliqué comme antidépresseur.
Solubilité
Solubilité dans le méthanol (presque transparent). Soluble dans l’acétone et l’éthanol (20 mg/ml).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2018-61-3
Formule moléculaire C11H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 207.23
Numéro MDL MFCD00063158
Clé InChI CBQJSKKFNMDLON-JTQLQIEISA-N
Synonyme n-acetyl-l-phenylalanine, ac-phe-oh, acetyl-l-phenylalanine, acetylphenylalanine, l-n-acetylphenylalanine, s-2-acetamido-3-phenylpropanoic acid, phenylalanine, n-acetyl, n-acetyl-3-phenyl-l-alanine, unii-np5bt39467, 2s-2-acetamido-3-phenylpropanoic acid
CID PubChem 74839
ChEBI CHEBI:16259
Nom IUPAC Acide (2S)-2-acétamido-3-phénylpropanoïque
SMILES CC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-L-phenylalanine
Point de fusion 166°C to 170°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 207.23
Rotation optique +40° (c=1 in Methanol)
Pourcentage de pureté 99%