Learn More
N-(5-Bromo-6-méthyl-2-pyridyl)thiourée, 97 %, Thermo Scientific™
29.10€ - 76.85€
Identifiants chimiques
CAS | 1823232-26-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H8BrN3S |
Poids moléculaire (g/mol) | 246.126 |
Numéro MDL | MFCD22125033 |
Clé InChI | ICVSYPAXVIRTJK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-5-bromo-6-methyl-2-pyridyl thiourea |
CID PubChem | 98000722 |
Nom IUPAC | (5-bromo-6-méthylpyridine-2-yl)thiourée |
SMILES | CC1=C(C=CC(=N1)NC(=S)N)Br |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
1823232-26-3 | |
246.126 | |
ICVSYPAXVIRTJK-UHFFFAOYSA-N | |
98000722 | |
CC1=C(C=CC(=N1)NC(=S)N)Br |
C7H8BrN3S | |
MFCD22125033 | |
n-5-bromo-6-methyl-2-pyridyl thiourea | |
(5-bromo-6-méthylpyridine-2-yl)thiourée |
Spécification
N-(5-Bromo-6-methyl-2-pyridyl)thiourea | |
238°C to 242°C | |
MFCD22125033 | |
ICVSYPAXVIRTJK-UHFFFAOYSA-N | |
(5-bromo-6-méthylpyridine-2-yl)thiourée | |
98000722 | |
97% |
1823232-26-3 | |
C7H8BrN3S | |
n-5-bromo-6-methyl-2-pyridyl thiourea | |
CC1=C(C=CC(=N1)NC(=S)N)Br | |
246.126 | |
246.12 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301
Toxique en cas d’ingestion.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote