Learn More
N-(5-Bromo-6-méthyl-2-pyridyl)thiourée, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15486987
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1823232-26-3
Formule moléculaire C7H8BrN3S
Poids moléculaire (g/mol) 246.126
Numéro MDL MFCD22125033
Clé InChI ICVSYPAXVIRTJK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-5-bromo-6-methyl-2-pyridyl thiourea
CID PubChem 98000722
Nom IUPAC (5-bromo-6-méthylpyridine-2-yl)thiourée
SMILES CC1=C(C=CC(=N1)NC(=S)N)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(5-Bromo-6-methyl-2-pyridyl)thiourea
Point de fusion 238°C to 242°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 246.12
Pourcentage de pureté 97%