missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Bouchons à sertir magnétiques N 20
Marque: Macherey-Nagel™ 702774
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
8 mm | |
Butyle, PTFE | |
100 paquet |
Argent | |
Butyle rouge / PTFE gris | |
3 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu