Learn More
N-(2-cyanoéthyl)-N-(2-hydroxyéthyl)aniline, 98 %, Thermo Scientific™
27.70€ - 49.30€
Identifiants chimiques
CAS | 92-64-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H14N2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 190.246 |
Numéro MDL | MFCD00035705 |
Clé InChI | WZJJWQVBLSPALW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-cyanoethyl-n-hydroxyethylaniline, n-2-cyanoethyl-n-2-hydroxyethyl aniline, emery 5724, n-cyanoethyl-hydroxyethyl aniline, propanenitrile, 3-2-hydroxyethyl phenylamino, n-cyanoethyl-n-hydroxyethyl aniline, aniline, n-cyanoethyl-n-hydroxyethyl, 3-2-hydroxyethyl phenylamino propanenitrile, 3-n-2-hydroxyethyl anilino propiononitrile, propionitrile, 3-2-hydroxyethyl phenylamino |
CID PubChem | 113349 |
Nom IUPAC | 3-[N-(2-hydroxyéthyl)anilino]propanenitrile |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)N(CCC#N)CCO |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsLa N-(2-cyanoéthyl)-N-(2-hydroxyéthyl)aniline est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les bases et les agents oxydants.
Identifiants chimiques
92-64-8 | |
190.246 | |
WZJJWQVBLSPALW-UHFFFAOYSA-N | |
113349 | |
C1=CC=C(C=C1)N(CCC#N)CCO |
C11H14N2O | |
MFCD00035705 | |
n-cyanoethyl-n-hydroxyethylaniline, n-2-cyanoethyl-n-2-hydroxyethyl aniline, emery 5724, n-cyanoethyl-hydroxyethyl aniline, propanenitrile, 3-2-hydroxyethyl phenylamino, n-cyanoethyl-n-hydroxyethyl aniline, aniline, n-cyanoethyl-n-hydroxyethyl, 3-2-hydroxyethyl phenylamino propanenitrile, 3-n-2-hydroxyethyl anilino propiononitrile, propionitrile, 3-2-hydroxyethyl phenylamino | |
3-[N-(2-hydroxyéthyl)anilino]propanenitrile |
Spécification
N-(2-Cyanoethyl)-N-(2-hydroxyethyl)aniline | |
1.12 | |
C11H14N2O | |
MFCD00035705 | |
n-cyanoethyl-n-hydroxyethylaniline, n-2-cyanoethyl-n-2-hydroxyethyl aniline, emery 5724, n-cyanoethyl-hydroxyethyl aniline, propanenitrile, 3-2-hydroxyethyl phenylamino, n-cyanoethyl-n-hydroxyethyl aniline, aniline, n-cyanoethyl-n-hydroxyethyl, 3-2-hydroxyethyl phenylamino propanenitrile, 3-n-2-hydroxyethyl anilino propiononitrile, propionitrile, 3-2-hydroxyethyl phenylamino | |
WZJJWQVBLSPALW-UHFFFAOYSA-N | |
3-[N-(2-hydroxyéthyl)anilino]propanenitrile | |
113349 | |
98% |
92-64-8 | |
107°C to 110°C (15 mmHg) | |
1.5705 | |
2369849 | |
Not miscible or difficult to mix with water. | |
C1=CC=C(C=C1)N(CCC#N)CCO | |
190.246 | |
190.25 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 202-174-5
missing translation for 'rtecsNumber' : UG2905000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante