Learn More
N-(2-cyanoéthyl)-N-(2-hydroxyéthyl)aniline, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11327626
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
La N-(2-cyanoéthyl)-N-(2-hydroxyéthyl)aniline est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les bases et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-64-8
Formule moléculaire C11H14N2O
Poids moléculaire (g/mol) 190.246
Numéro MDL MFCD00035705
Clé InChI WZJJWQVBLSPALW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-cyanoethyl-n-hydroxyethylaniline, n-2-cyanoethyl-n-2-hydroxyethyl aniline, emery 5724, n-cyanoethyl-hydroxyethyl aniline, propanenitrile, 3-2-hydroxyethyl phenylamino, n-cyanoethyl-n-hydroxyethyl aniline, aniline, n-cyanoethyl-n-hydroxyethyl, 3-2-hydroxyethyl phenylamino propanenitrile, 3-n-2-hydroxyethyl anilino propiononitrile, propionitrile, 3-2-hydroxyethyl phenylamino
CID PubChem 113349
Nom IUPAC 3-[N-(2-hydroxyéthyl)anilino]propanenitrile
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(CCC#N)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Cyanoethyl)-N-(2-hydroxyethyl)aniline
Densité 1.12
Point d’ébullition 107°C to 110°C (15 mmHg)
Indice de réfraction 1.5705
Quantité 50 g
Beilstein 2369849
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix with water.
Poids de la formule 190.25
Pourcentage de pureté 98%