Learn More
Micronova™ Housse pour serpillière irradiée MZone™ FlatMop™.
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ces housses pour serpillières à tête plate irradiées, à enfiler et à retrait par languette sont parfaites pour le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces et de tous les matériels dans les salles blanches, ISO 5 à 9. Disponibles dans une variété de tissus en polyester lisse ou texturé.
Marque:  Micronova™ MZSM11-18SIR
424.65 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15850510
  • 447.00€ / 24 pièces
Expédition estimée: 02-09-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Requires : Structure QPSL avec poignée STA ou QDSL avec poignée SSU
Description
Description
Les housses pour serpillières irradiées Micronova MZone™ FlatMop™ se clipsent sur les adaptateurs à joint pivotant à 360° SlimLine™, qui peuvent être verrouillés à 180° pour un meilleur contrôle du nettoyage dans les zones aseptiques, ISO 5 à 9. Une variété de tissus qui garantissent une excellente absorbance, un nettoyage efficace et une dispersion des désinfectants pour un nettoyage spécialisé. Disponibles en plusieurs longueurs pour s’adapter à la taille de la surface, du nettoyage du matériel à une grande salle de production.
  • Housses pour serpillières à tête plate irradiées et à enfiler
  • Glissent sur les adaptateurs sans accessoire
  • Peuvent être facilement retirées en tirant sur la languette Micronova
  • Intérieur en mousse épaisse pour un dépôt / une durée de stabilisation optimale du désinfectant
  • Les intérieurs en mousse d’uréthane de polyester sont entièrement intégrés à un tissu
  • Disponibles dans une variété de tissus pour le nettoyage spécialisé
    • Le polyester à maille lisse NovaPoly — 100 % assure une excellente dispersion des désinfectants
    • PolySorb — 100 % polyester texturé pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
  • Disponibles en différentes longueurs pour s’adapter à la taille de la surface à nettoyer
    • Les housses de 9 pouces sont parfaites pour les surfaces de taille réduite, les passages, les isolateurs et le matériel
    • Les housses de 14 et 18 pouces sont parfaites pour les sols, les murs, les plafonds et les recoins difficiles d’accès
  • S’adaptent sur les structures en plastique QPSL ou en acier inox QDSL
  • Le joint pivotant tourne à 360°, mais peut être verrouillé à 180° pour un nettoyage plus contrôlé
  • Compatibles avec l’alcool et les désinfectants puissants
  • Irradiation aux rayons gamma pour les zones et équipements aseptiques
  • Lavable pour réutilisation
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in)
Plat
18 in
45,7 cm
12,7 cm
Produits chimiques
24/boîte
Nettoyage et désinfection des surfaces de salles blanches
Housse pour serpillère à tête plate irradiée
Blanc
Stérile
Autoclavable
5 in
Non
L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
Polyester texturé, intérieur en mousse d’uréthane, doublure PolySorb, polyester texturé 100 %, intérieur en mousse d’uréthane
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot046950-000 Type de certificatCertificat de qualité Date26/12/2024 Catalog NumberMZSM11-18SIR
Numéro de lot045699-000 Type de certificatCertificat de qualité Date04/11/2024 Catalog NumberMZSM11-18SIR
Numéro de lot045663-000 Type de certificatCertificat de qualité Date17/10/2024 Catalog NumberMZSM11-18SIR
Numéro de lot044343-000 Type de certificatCertificat de qualité Date09/08/2024 Catalog NumberMZSM11-18SIR
Numéro de lot046553-000 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/12/2024 Catalog NumberMZSM11-18SIR
Nom du produit
Micronova™ Housse pour serpillière irradiée MZone™ FlatMop™. > FlatMop, polyester texturé PolySorb, housse pour serpillière à tête plate irradiée à enfiler, 18 po.