Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Système de vide pour chimie sèche MZ2C NT AK M D
Le système de vide sec offre les caractéristiques essentielles pour l’évaporation rotative de base
3265.00€
Spécification
Puissance (CV) | 0.18 hp |
---|---|
Comprend | Manuel d’utilisation, cordon d’alimentation |
Régime moteur | 1500 à 1800 |
Certifications/Conformité | CE |
Matériau | Tête de pompe en ETFE, membrane en PTFE, tubulure en PTFE, vannes en FFKM |
Code produit | Marque | Ampérage | Fréquence | Type de bouchon | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Ampérage | Fréquence | Type de bouchon | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15993500
|
BrandTech™ VACUUBRAND™
20732700 |
1,8 A | 50/60 Hz | CEE | 230 V |
3265.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Alimenté par une pompe à vide de conception chimique MZ2C NT, ce système comprend un ballon d’entrée et un ballast à gaz intégré pour gérer les vapeurs condensées, ainsi qu’un vacuomètre Bourdon (à cadran) indiquant les mesures de pression relatives et les tendances. Une vanne en fluoropolymère assure un contrôle manuel sûr du débit pour faire correspondre la vitesse de pompage au flux de vapeur afin d’éviter les à-coups.
- Ces pompes sont conçues pour atteindre un certain niveau de performance, avec des débits jusqu’à 40 % supérieurs à ceux des pompes concurrentes dont le débit à l’air libre est similaire, dans des conditions de vide de travail
- La pompe à vide à membrane de conception chimique est équipée d’une voie d’écoulement fabriquée avec des matériaux présentant une excellente résistance à la corrosion, tels que les têtes et les membranes en PTFE
- Elle est également équipée d’un ballast à gaz pour garantir une performance de pompage uniforme avec les vapeurs condensées, sans faire de compromis inutile sur le vide limite
- Élimine la nébulisation, la manipulation et l’élimination de l’huile contaminée associée aux pompes rotatives à ailettes
- Les intervalles de maintenance typiques vont de 10 000 à 15 000 heures — de fonctionnement, ce qui équivaut à des années dans de nombreuses applications
- Les accessoires de contrôle du débit et de récupération des solvants sont également fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure résistants à la corrosion, tels que le verre borosilicaté pour le ballon
- Vide limite : 5 Torr (7 mbar)
- Déplacement d’air libre : 38 lpm (1,4 cfm)
- Alimentation électrique requise : 120 V, prise US
Garantie
Un an
Spécification
0.18 hp | |
1500 à 1800 | |
Tête de pompe en ETFE, membrane en PTFE, tubulure en PTFE, vannes en FFKM | |
-10°C à +60°C | |
13,4 kg | |
40°C | |
38 l/min | |
31,3 cm | |
31 cm | |
IP40 |
Manuel d’utilisation, cordon d’alimentation | |
CE | |
MZ 2C NT | |
29,5 lb | |
104°F | |
10°C | |
12,32 po | |
12,2 po | |
9.56 in |