Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Système de vide pour chimie sèche MZ2C NT AK M D
Code produit. 15993500 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
CEE
Ampérage:
1,8 A
Fréquence:
50/60 Hz
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15993500
Marque: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20732700
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Manuel d’utilisation, cordon d’alimentation.
Le système de vide sec offre les caractéristiques essentielles pour l’évaporation rotative de base
Alimenté par une pompe à vide de conception chimique MZ2C NT, ce système comprend un ballon d’entrée et un ballast à gaz intégré pour gérer les vapeurs condensées, ainsi qu’un vacuomètre Bourdon (à cadran) indiquant les mesures de pression relatives et les tendances. Une vanne en fluoropolymère assure un contrôle manuel sûr du débit pour faire correspondre la vitesse de pompage au flux de vapeur afin d’éviter les à-coups.
  • Ces pompes sont conçues pour atteindre un certain niveau de performance, avec des débits jusqu’à 40 % supérieurs à ceux des pompes concurrentes dont le débit à l’air libre est similaire, dans des conditions de vide de travail
  • La pompe à vide à membrane de conception chimique est équipée d’une voie d’écoulement fabriquée avec des matériaux présentant une excellente résistance à la corrosion, tels que les têtes et les membranes en PTFE
  • Elle est également équipée d’un ballast à gaz pour garantir une performance de pompage uniforme avec les vapeurs condensées, sans faire de compromis inutile sur le vide limite
  • Élimine la nébulisation, la manipulation et l’élimination de l’huile contaminée associée aux pompes rotatives à ailettes
  • Les intervalles de maintenance typiques vont de 10 000 à 15 000 heures — de fonctionnement, ce qui équivaut à des années dans de nombreuses applications
  • Les accessoires de contrôle du débit et de récupération des solvants sont également fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure résistants à la corrosion, tels que le verre borosilicaté pour le ballon
  • Vide limite : 5 Torr (7 mbar)
  • Déplacement d’air libre : 38 lpm (1,4 cfm)
  • Alimentation électrique requise : 120 V, prise US
Garantie
Un an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. Without gas ballast - 5.3 Torr; with gas ballast - 9 Torr
Puissance (CV) 0.18 hp
Ampérage 1,8 A
Comprend Manuel d’utilisation, cordon d’alimentation
Régime moteur 1500 à 1800
Certifications/Conformité CE
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Matériau Tête de pompe en ETFE, membrane en PTFE, tubulure en PTFE, vannes en FFKM
Modèle MZ 2C NT
Type de bouchon CEE
Température (métrique) de stockage -10°C à +60°C
Poids (impériale) 29,5 lb
Poids (métrique) 13,4 kg
Température (impériale) max. 104°F
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 10°C
Débit 38 l/min
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (impériale) 12,32 po
Hauteur totale (métrique) 31,3 cm
Longueur totale (impériale) 12,2 po
Longueur totale (métrique) 31 cm
Largeur totale (impériale) 9.56 in
Largeur totale (métrique) 24.3 cm
Type de pompe Chemical Duty Vacuum Pump
Classification du boîtier IP40
Température (impériale) min. 50°F
Pression maximale 16 psi (1.1 bar)
Tension 230 V