Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Pompe à vide à membrane pour chimie sèche MZ2C NT +2AK
Produit un vide puissant sans huile pour les applications qui ne nécessitent pas de contrôle, telles que les étuves à vide et les sécheurs de gel
3300.00€
Spécification
Vide max. | 5,3 torr (sans ballast à gaz), 9 torr (avec ballast à gaz) |
---|---|
Puissance (CV) | 0,24 hp |
Comprend | Manuel |
Régime moteur | 150 à 1800 tr/min |
Niveau sonore | 45 dB(A) |
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Modèle | Régime moteur | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Modèle | Régime moteur | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10542214
|
BrandTech™ VACUUBRAND™
20732500 |
230 V | 732500 Vacuubrand PTFE NT+2AK | 150 à 1800 tr/min | Européenne CEE |
3300.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Compact et silencieuse, elle est conçue sur la base de la populaire pompe à vide à membrane MZ2 C NT, équipée de capots d’entrée et de sortie, qui garantissent les performances avec des vapeurs condensables et récupèrent le solvant.
- Vide limite : 5 Torr (7 mbar)
- Capacité d’air libre : 38 lpm (1,4 cfm)
Spécification
5,3 torr (sans ballast à gaz), 9 torr (avec ballast à gaz) | |
Manuel | |
45 dB(A) | |
1,2/1,4 CFM | |
309,88 mm | |
243,84 mm | |
IP40 | |
Résistant aux produits chimiques | |
Sans huile |
0,24 hp | |
150 à 1800 tr/min | |
104°F | |
50/60 Hz | |
320,04 mm | |
Pompe à membrane | |
2 | |
50°F | |
2 |