Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Pompe à vide à membrane pour chimie sèche MZ2C NT +2AK
Produit un vide puissant sans huile pour les applications qui ne nécessitent pas de contrôle, telles que les étuves à vide et les sécheurs de gel
Marque: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20732500
2689.02 EUR valable jusqu'au 2024-12-15
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Compact et silencieuse, elle est conçue sur la base de la populaire pompe à vide à membrane MZ2 C NT, équipée de capots d’entrée et de sortie, qui garantissent les performances avec des vapeurs condensables et récupèrent le solvant.
- Vide limite : 5 Torr (7 mbar)
- Capacité d’air libre : 38 lpm (1,4 cfm)
Spécification
5,3 torr (sans ballast à gaz), 9 torr (avec ballast à gaz) | |
Manuel | |
ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, Certification NRTL, TUV | |
PTFE, FFKM, fluoroplastique (boîte) | |
45 dB(A) | |
104°F | |
50/60 Hz | |
320,04 mm | |
Pompe à membrane | |
2 | |
50°F | |
Sans huile | |
7 mbar (sans ballast à gaz)/12 mbar (avec ballast à gaz) |
0,24 hp | |
150 à 1800 tr/min | |
230 V | |
732500 Vacuubrand PTFE NT+2AK | |
Européenne CEE | |
1,2/1,4 CFM | |
309,88 mm | |
243,84 mm | |
IP40 | |
Résistant aux produits chimiques | |
Sécheurs de gel | |
2 | |
230 V |