Learn More
Thermo Scientific™ Mini-centrifugeuse mySPIN™ 6
Notre centrifugeuse la plus compacte, la mini-centrifugeuse mySPIN 6, est idéale pour les séparations cellulaires par microfiltres et les échantillons HPLC, avec adaptateurs pour accueillir tous les principaux tubes à microcentrifuger.
54.27€ - 437.18€
Produits 3
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
15334204
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
75004061
Mini-centrifugeuse mySPIN 6
437.18€
1 pièce
17244243
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
75004086
Boîte de transport mySPIN6 avec inserts
150.75€
1 pièce
17254243
Afficher les documents
Thermo Scientific™
75004087
Adaptateur mySPIN6
54.27€
1 pièce
Description
Description
Grâce à la mini-centrifugeuse Thermo Scientific mySPIN 6, bénéficiez d’une efficacité et d’un confort d’utilisation pour vos stations de laboratoire. La conception ergonomique, les rotors sans outil et les options de centrifugation rapide rendent cette centrifugeuse rapide et facile à utiliser. Idéale pour les séparations cellulaires par micro-filtres et les échantillons HPLC, elle est dotée d’adaptateurs permettant d’accueillir tous les principaux types de microtubes et de tubes PCR (2,0, 1,5, 0,5 et 0,2 ml) pour une utilisation personnalisée.
Profitez du confort de votre station de travail personnelle grâce à nos centrifugeuses les plus compactes, dotées des éléments suivants :
  • Faible encombrement pour une utilisation efficace de l’espace de laboratoire
  • Fonctionnement facile et couvercle en forme de paume pour les utilisateurs gauchers ou droitiers
  • Fonction de centrifugation rapide
  • Fonctionnement silencieux, peu de vibrations
  • Les caractéristiques de sécurité incluant l’unité ne fonctionnent pas sans le couvercle sécurisé en place
  • Comprend 2 rotors compatibles avec des microtubes à centrifuger de 0,2, 0,5, 1,5 et 2,0 ml et des tubes à bandelettes PCR
  • Changement de rotor rapide, sans outils
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Mini-centrifugeuse mySPIN™ 6