Learn More
MYH14 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | MYH14 |
---|---|
Concentration | 0.25 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16890285
|
Proteintech
20716-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16880285
|
Proteintech
20716-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The antibody is specific to MYH14.
Cellular myosin that appears to play a role in cytokinesis, cell shape, and specialized functions such as secretion and capping.Spécification
MYH14 | |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q6URW6, Q7Z406 | |
308572, 71960, 79784 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
MYH14 |
0.25 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
MHC16, MYH14, myosin, Myosin 14, Myosin heavy chain 14, myosin, heavy chain 14, NMHC II C, non-muscle II c | |
Myh14 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |