Learn More
Lonza™ Kit de détection de mycoplasmes Mycoalert™
Détectez les mycoplasmes en culture.Le kit de détection de mycoplasmes Mycoalert™ est un test biochimique sélectif qui exploite l’activité des enzymes mycoplasmiques qui se trouvent dans les six principaux contaminants de culture cellulaire mycoplasmique et dans la grande majorité des 180 espèces de mycoplasmes, mais qui ne sont pas présents dans les cellules eucaryotes.
Marque:  Lonza™ LT07-418
Code produit. 10039264
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Pratique et rapide
  • Ajoutez simplement deux réactifs au surnageant de culture
  • Effectuez deux lectures de luminescence
  • Résultats en < 20 min
  • Interprétation facile des résultats
Universel
  • Détecte toutes les contaminations courantes des mollicutes (Mycoplasma, Acholeplasma, Entomoplasma et Spiroplasma ; sauf Ureaplasma)
  • Interférence négligeable avec les composants du milieu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Réactif Mycoalert : 2 x 2,5 ml, tampon de dosage Mycoalert : 1 x 10 ml, substrat MycoAlert : 2 x 2,5 ml
2 à 8°C
Cellules de mammifères
Détection des mycoplasmes
50 tests
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention de danger
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.