Learn More
Lonza™ Kit de détection de mycoplasmes Mycoalert™
Détectez les mycoplasmes en culture.Le kit de détection de mycoplasmes Mycoalert™ est un test biochimique sélectif qui exploite l’activité des enzymes mycoplasmiques qui se trouvent dans les six principaux contaminants de culture cellulaire mycoplasmique et dans la grande majorité des 180 espèces de mycoplasmes, mais qui ne sont pas présents dans les cellules eucaryotes.
594.00€ - 2755.00€
Spécification
Type de cellule | Cellules de mammifères |
---|---|
Type de produit | Détection des mycoplasmes |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11650261
|
Lonza™
LT07-218 |
25 tests |
913.00€
25 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10039264
|
Lonza™
LT07-418 |
50 tests | N/A | ||||||
11630271
|
Lonza™
LT07-418 |
50 tests |
1475.00€
50 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10255393
|
Lonza™
LT07-318 |
100 tests |
2755.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Pratique et rapide- Ajoutez simplement deux réactifs au surnageant de culture
- Effectuez deux lectures de luminescence
- Résultats en < 20 minutes
- Interprétation facile des résultats
- Détecte toutes les contaminations courantes des mollicutes (Mycoplasma, Acholeplasma, Entomoplasma et Spiroplasma ; sauf Ureaplasma)
- Interférence négligeable avec les composants du milieu
Spécification
Cellules de mammifères | |
Détection des mycoplasmes |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Dangers||
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Acetyl dihydrogen phosphate, lithium potassium salt, Dilithium carbamoyl phosphate hydrate, EDTA Dis