Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Lingettes Multitex
Utilisez les lingettes souples ZVG Zellstoff Vertrieb™ Multitex dans des domaines de travail sensibles tels que l’ingénierie de précision, les industries électriques et automobiles et les ateliers de peinture.
Marque:  ZVG Zellstoff Vertrieb™ 10801-01
Code produit. 10263532
  • 107.00€ / 400 pièces
Expédition estimée: 21-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
These high-quality nonwoven fabrics are suitable for both wet and dry cleaning due to their high strength. They are frequently used in sensitive work areas such as precision engineering, paint shops, the electrical and automotive industries, as well as in nursing homes.
  • Viscose nonwoven fabric with textile characteristics
  • Cpable of absorbing large quantities of liquid
  • Can be washed and wrung out during cleaning
  • Very soft, yet lint-free
  • Highly absorbent
  • Tear- and solvent-resistant
Viscose fibers are industrially produced from cellulose, a basic material. The chemical composition of this 'natural synthetic fiber' is similar to that of cotton. Viscose products are highly absorbent, flexible, and durable due to their textile nature.
Spécification
Spécification
Lingettes Multitex
38 cm
38 x 34 cm
34 cm
Blanc
Spécialement dans des zones de travail sensibles, telles que l’ingénierie de précision, les industries électriques et automobiles ainsi que dans les ateliers de peinture dans lesquels ils sont fréquemment utilisés.