Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Lingettes Multitex
Utilisez les lingettes souples ZVG Zellstoff Vertrieb™ Multitex dans des domaines de travail sensibles tels que l’ingénierie de précision, les industries électriques et automobiles et les ateliers de peinture.
56.25€ - 107.00€
Spécification
Type de produit | Wipers |
---|---|
Couleur | Blanc |
À utiliser avec (application) | For wet and dry cleaning |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10381242
|
ZVG Zellstoff Vertrieb™
11149-00 |
180.5 m x 30 cm |
83.70€
1 rouleau |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10263532
|
ZVG Zellstoff Vertrieb™
10801-01 |
38 x 34 cm |
107.00€
400 pièces |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10095661
|
ZVG Zellstoff Vertrieb™
10149-00 |
34 x 38 cm |
56.25€
400 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
These high-quality nonwoven fabrics are suitable for both wet and dry cleaning due to their high strength. They are frequently used in sensitive work areas such as precision engineering, paint shops, the electrical and automotive industries, as well as in nursing homes.
- Viscose nonwoven fabric with textile characteristics
- Cpable of absorbing large quantities of liquid
- Can be washed and wrung out during cleaning
- Very soft, yet lint-free
- Highly absorbent
- Tear- and solvent-resistant
Viscose fibers are industrially produced from cellulose, a basic material. The chemical composition of this 'natural synthetic fiber' is similar to that of cotton. Viscose products are highly absorbent, flexible, and durable due to their textile nature.
Spécification
Wipers | |
Blanc | |
For wet and dry cleaning |