Learn More
UVP Lampe multirayons
Marque: UVP 95-0313-02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
115 V | |
365/254 nm | |
Cinq tubes | |
Lampe à rayons multiples |
8 W | |
Blanc | |
MRL-58 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
UVP Lampe multirayons > Modèle : MRL-58 ; Tension : 115 V
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu