Description
- Le tube contenant l’échantillon est placé sur la tête de coupelle
- Facilement remplaçable par d’autres accessoires disponibles pour des tubes mélangeurs de différentes tailles
- À utiliser avec un mélangeur vortex
Specifications
Tête de coupelle de mélange | |
Plastique | |
50 mm | |
Mélangeurs vortex CLASSIC et WIZARD |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Tête de coupelle de mélange > Diamètre : 50 mm
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction