Learn More
Heidolph™ Bloc Heat-On
This Heat-On Block is suitable for multineck flasks, as the lateral recesses were designed for this purpose.
687.00€ - 959.00€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
À utiliser avec (application) | Verrerie de chauffage |
Température (métrique) | 260°C |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15662799
|
Heidolph™
505-80066-00 |
Flacon à col multiple de 100 ml |
687.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12377353
|
Heidolph™
505-80067-01 |
Flacon à col multiple de 250 ml |
959.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Ce bloc Heat-On est adapté à toutes les applications où un ballon à fond rond de 100 mL doit être chauffé
- La température maximale pour une utilisation continue est 260 °C. Pour la mesurer avec précision avec un capteur de température, un petit orifice est prévu sur un côté du bloc Heat-On
- Pour transporter le bloc Heat-On confortablement et en toute sécurité – en particulier quand il est chaud – des poignées de sécurité peuvent être commandées séparément
- Pour une réaction efficace sans perte de fluide, il est recommandé d’utiliser des volumes de solvant jusqu’à 125 mL
Spécification
Noir | |
Verrerie de chauffage | |
260°C |