Learn More
Heidolph™ Bloc Heat-On
GREENER_CHOICE
This Heat-On Block is suitable for multineck flasks, as the lateral recesses were designed for this purpose.
Marque:  Heidolph™ 505-80066-00
Code produit. 15662799
  • 687.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Afin de pouvoir mesurer précisément la température à l’aide d’un capteur, un petit trou est prévu sur un côté du bloc Heat-On
  • Pour un transport confortable et sécurisé des blocs Heat-On, en particulier par temps chaud, des poignées de levage de sécurité sont disponibles séparément en option
  • Pour une réaction efficace sans perte de milieu, il est recommandé d’utiliser des volumes de solvant allant jusqu’à 125 ml pour le bloc Heat-On de 250 ml et 50 ml pour le bloc Heat-On de 100 ml
Spécification
Spécification
Noir
Flacon à col multiple de 100 ml
Verrerie de chauffage
260°C