Learn More
Miele Professional™ Unité d’injecteur mobile E 355
Unité mobile E 355 pour un chargement optimal de la verrerie à col étroit
Marque: Miele Professional™ 3809560
1568.92 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- équipé de 16 buses d’injection
- La moitié peut être équipée d’autres inserts
Spécification
Injecteur mobile polyvalent | |
G 7804 et G 7883, verrerie / flacons / volumétrie de laboratoire à col étroit | |
16 jets/clips |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Miele Professional™ Unité d’injecteur mobile E 355 > S’utilise avec : G 7804 et G 7883, verrerie / flacons / volumétrie de laboratoire à col étroit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu