Learn More
FTM Technologies™ Hottes filtrantes à usage multiple
Utilisées pour la filtration où des bras d’extraction ou d’autres accessoires sont nécessaires. Les hottes filtrantes à usage multiple FTM Technologies™ offrent une filtration sur plusieurs stations de travail pour le stockage des vapeurs, des solvants et d’autres substances dangereuses.
Marque:  FTM Technologies™ HI4P6S
Code nomenclature Nacres: HA.23
Informations supplémentaires : Poids : 7.00000kg
Code produit. 11778054
  • 1560.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-10-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • Disponibles avec 4 ou 6 entrées d’extraction
  • Livrées avec un tuyau en PVC annelé
  • Compatibles avec l’utilisation de préfiltres
  • Peuvent être utilisées comme hotte filtrante à recirculation (sans conduit), à l’aide d’une filtration active au charbon ou d’un filtre anti-poussière, ou avec une sortie externe (filtre externe plus conduit d’échappement)
Spécification
Spécification
350 x 200 x 430 mm
50 Hz
230 V
50 à 450 m3/h
6 entrées d’extraction
6 kg