Learn More
Solution étalon de vérification multi-éléments QC-19, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
433.16€ - 1025.10€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Multi-Element QC-19 Check Standard Solution |
---|---|
Concentration | Matrix: 5% HNO3/tr. F-/tr. tartaric acid |
Numéro MDL | MFCD00210655 |
Numéro UN | UN3264 |
Qualité | Specpure™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11333518
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039146.AE |
100 mL |
433.16€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11440221
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
|
500 mL |
1025.10€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Multi-Element QC-19 Check Standard Solution | |
MFCD00210655 | |
Specpure™ |
Matrix: 5% HNO3/tr. F-/tr. tartaric acid | |
UN3264 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H311-H314-H318-H332
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif par inhalation.
P234-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P332+P313-P362-P390
H290-H315-H318
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only