Learn More
Solution étalon de vérification multi-éléments QC-19, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 039146.AE
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11333518
  • 433.16€ / 100mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Multi-Element QC-19 Check Standard Solution
100 mL
UN3264
Liquide
Matrix: 5% HNO3/tr. F-/tr. tartaric acid
MFCD00210655
Specpure™